Farnezol (mieszanina izomerów) 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 96%
CAS No.: 4602-84-0
Molecular Formula: C15H26O
Formula Weight: 222.37
Flash Point: 146°(295°F)
Refractive Index: 1.4890
Odour: Pleasant
Boiling Point: 159-160°/10mm
Beilstein Reference: 1763926
Merck Reference: 14,3937
MDL No.: MFCD00002918
Formuła:
C₁₅H₂₆O Temp. Wrzenia: 159…160 °C (10 mmHg) Gęstość: 0,887 Temp. Zapłonu: 146 °C (295 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002918 Numer CAS: 4602-84-0 Numer WE (dawny EINECS): 225-004-1 Klasyfikacja Merck : 14,3937 |