1,3-Difenylomocznik ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
N,N’-Diphenylurea, N,N'-Diphenylurea
A18720.14
A18720.22
A18720.14EA
287
PLN
A18720.14
A18720.22
1,3-Difenylomocznik ≥98%
1,3-Difenylomocznik
Purity: 98%
CAS No.: 102-07-8
Molecular Formula: C6H5NHCONHC6H5
Formula Weight: 212.25
Melting Point: 240-244°
Boiling Point: 260° dec.
Merck Reference: 14,1785
MDL No.: MFCD00003017
Formuła:
C₁₃H₁₂N₂O Temp. Wrzenia: 260 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 240…244 °C Gęstość: 1,239 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003017 Numer CAS: 102-07-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-003-7 Klasyfikacja Merck : 14,1785 |