4'-Hydroksy-3'-metyloacetofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18540.03
A18540.06
A18540.14
A18540.03EA
212
PLN
A18540.03
A18540.06
A18540.14
4'-Hydroksy-3'-metyloacetofenon ≥98%
4'-Hydroksy-3'-metyloacetofenon
Purity: 98%
CAS No.: 876-02-8
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 107-109°
Boiling Point: 175°/1mm
MDL No.: MFCD00002231
Formuła:
C₉H₁₀O₂ MW: 150.18 g/mol Temp. Wrzenia: 175 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 107…109 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002231 Numer CAS: 876-02-8 Numer WE (dawny EINECS): 212-880-5 |