5-Methyl-2-thenoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Methylthiophene-2-carboxylic acid
A17737.06
A17737.14
A17737.06EA
387
PLN
A17737.06
A17737.14
5-Methyl-2-thenoic acid ≥98%
5-Methyl-2-thenoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1918-79-2
Molecular Formula: C6H6O2S
Formula Weight: 142.18
Melting Point: 136-138°
Beilstein Reference: 113857
Formuła:
C₆H₆O₂S Temp. topnienia: 136…138 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005439 Numer CAS: 1918-79-2 Numer WE (dawny EINECS): 217-640-3 |