4-Butoxyaniline ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17528.06
A17528.14
A17528.06EA
451
PLN
A17528.06
A17528.14
4-Butoxyaniline ≥97%
4-Butoxyaniline
Purity: 97%
CAS No.: 4344-55-2
Molecular Formula: C10H15NO
Formula Weight: 165.24
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₅NO Temp. Wrzenia: 84…86 °C (0,05 mmHg) Gęstość: 0,992 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007866 Numer CAS: 4344-55-2 Numer WE (dawny EINECS): 224-402-2 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |