1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16099.09
A16099.18
A16099.09EA
485
PLN
A16099.09
A16099.18
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene ≥98%
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene
Purity: 98%
CAS No.: 6651-36-1
Molecular Formula: C9H18OSi
Formula Weight: 170.33
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 165°
Beilstein Reference: 1859394
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001541
Formuła:
C₉H₁₈OSi Temp. Wrzenia: 165 °C Gęstość: 0,883 Temp. Zapłonu: 42 °C (107 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001541 Numer CAS: 6651-36-1 Numer WE (dawny EINECS): 229-675-1 ADR: 3,III |