Drukuj
Benzyltrimethylammonium hydroxide 40% (w/w) in methanol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Triton B, Benzyltrimethylammonium Hydroxide, N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium Hydroxide
A14927.0F A14927.AE A14927.AP
A14927.0FEA 1860 PLN
A14927.0F A14927.AE A14927.AP
Benzyltrimethylammonium hydroxide 40% (w/w) in methanol
Benzyltrimethylammonium hydroxide
CAS No.: 100-85-6 Molecular Formula: C10H17NO Formula Weight: 167.25 Flash Point: 15°(59°F) Refractive Index: 1.4270 Odour: Ammonia-like Boiling Point: 65° Beilstein Reference: 3917256 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00008281
Formuła: C₁₀H₁₇NO
MW: 167.25
Temp. Wrzenia: 65 °C
Gęstość: 0.920
Temp. Zapłonu: 15 °C (59 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008281
Numer CAS: 100-85-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-895-5
Jednostka: 2924
ADR: 3 II