Chlorek 2-chloroetyloamoniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14455.30
A14455.0B
A14455.18
A14455.30EA
833
PLN
A14455.30
A14455.0B
A14455.18
Chlorek 2-chloroetyloamoniowy ≥98%
Chlorek 2-chloroetyloamoniowy
Purity: 98+%
CAS No.: 870-24-6
Molecular Formula: ClCH2CH2NH2.HCl
Formula Weight: 115.99
Odour: Odourless
pH: 2-3
Melting Point: 143-148°
Beilstein Reference: 3590304
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00012887
Formuła:
C₂H₇Cl₂N Temp. topnienia: 143…148 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012887 Numer CAS: 870-24-6 Numer WE (dawny EINECS): 212-793-2 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |