4-Chloro-7-nitrobenzofurazan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
NBD chloride, 4-Chloro-7-Nitrobenz-2-Oxa-1,3-Diazole, NBD-Cl
A14165.06
A14165.14
A14165.06EA
532
PLN
A14165.06
A14165.14
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan ≥99%
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
Purity: 99%
CAS No.: 10199-89-0
Molecular Formula: C6H2ClN3O3
Formula Weight: 199.56
Melting Point: 96-100°
Beilstein Reference: 614212
Formuła:
C₆H₂ClN₃O₃ MW: 199.55 g/mol Temp. topnienia: 96…100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005808 Numer CAS: 10199-89-0 Numer WE (dawny EINECS): 233-496-4 |