5-Bromotiofeno-2-karbaldehyd ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
A13381.06
A13381.14
A13381.22
A13381.06EA
329
PLN
A13381.06
A13381.14
A13381.22
5-Bromotiofeno-2-karbaldehyd ≥97%
5-Bromotiofeno-2-karbaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 4701-17-1
Molecular Formula: C5H3BrOS
Formula Weight: 191.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.6390
Boiling Point: 104-106°/10mm
Beilstein Reference: 108404
MDL No.: MFCD00005432
Formuła:
C₅H₃BrOS Temp. Wrzenia: 104…106 °C (10 mmHg) Gęstość: 1,762 Temp. Zapłonu: 98 °C (208 °F) |
Numer MDL:
MFCD00005432 Numer CAS: 4701-17-1 Numer WE (dawny EINECS): 225-176-8 |