4-Bromothiophene-2-carbaldehyde 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 4-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
A13304.06
A13304.22
A13304.14
AB114314.0100
A13304.06EA
229
PLN
A13304.06
A13304.22
A13304.14
ABCRAB114314.0100
4-Bromothiophene-2-carbaldehyde 96%
4-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Purity: 96%
CAS No.: 18791-75-8
Molecular Formula: C5H3BrOS
Formula Weight: 191.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₅H₃BrOS Temp. Wrzenia: 114…115 °C (11 mmHg) Temp. topnienia: 44…48 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD00005431 Numer CAS: 18791-75-8 Numer WE (dawny EINECS): 242-577-3 |