tert-Butylochlorodifenylosilan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
tert-Butyldiphenylchlorosilane, tert-Butyl-diphenylchlorosilane
A12721.09
A12721.18
A12721.30
A12721.09EA
363
PLN
A12721.09
A12721.18
A12721.30
tert-Butylochlorodifenylosilan ≥97%
tert-Butylochlorodifenylosilan
Purity: 97%
CAS No.: 58479-61-1
Molecular Formula: C16H19ClSi
Formula Weight: 274.87
Flash Point: 112°(233°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.072
Refractive Index: 1.5680
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Pungent
Boiling Point: 90-92°/0.01mm
Beilstein Reference: 644023
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00000497
Formuła:
C₁₆H₁₉ClSi MW: 274.87 g/mol Temp. Wrzenia: 90…92 °C (0.01 mmHg) Gęstość: 1.072 Temp. Zapłonu: 112 °C (233 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000497 Numer CAS: 58479-61-1 Numer WE (dawny EINECS): 261-282-0 Jednostka: 2987 ADR: 8 II |