Benzo[b]tiofen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12328.06
A12328.14
A12328.22
A12328.06EA
299
PLN
A12328.06
A12328.14
A12328.22
Benzo[b]tiofen ≥98%
Benzo[b]tiofen
Purity: 98+%
CAS No.: 95-15-8
Molecular Formula: C8H6S
Formula Weight: 134.20
Flash Point: 91°(195°F)
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 221-222°
Beilstein Reference: 80580
Merck Reference: 14,9303
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00005864
Formuła:
C₈H₆S Temp. Wrzenia: 221…222 °C Temp. topnienia: 28…32 °C Gęstość: 1,149 Temp. Zapłonu: 91 °C (195 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005864 Numer CAS: 95-15-8 Numer WE (dawny EINECS): 202-395-7 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,9303 |