Oksym aldehydu salicylowego ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11080.14
A11080.22
A11080.36
A11080.14EA
304
PLN
A11080.14
A11080.22
A11080.36
Oksym aldehydu salicylowego ≥98%
Oksym aldehydu salicylowego
Purity: 98%
CAS No.: 94-67-7
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Melting Point: 55-59°
Beilstein Reference: 1859881
Merck Reference: 14,8327
MDL No.: MFCD00002120
Formuła:
C₇H₇NO₂ Temp. topnienia: 55…59 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002120 Numer CAS: 94-67-7 Numer WE (dawny EINECS): 202-353-8 Klasyfikacja Merck : 14,8327 |