α-Benzoinooksym ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A10630.14
A10630.22
A10630.36
A10630.14EA
360
PLN
A10630.14
A10630.22
A10630.36
α-Benzoinooksym ≥98%
α-Benzoinooksym
Purity: 98+%
CAS No.: 441-38-3
Molecular Formula: C14H13NO2
Formula Weight: 227.26
Melting Point: 151-154°
Beilstein Reference: 2051941
Merck Reference: 14,1094
MDL No.: MFCD00004501
Formuła:
C₁₄H₁₃NO₂ Temp. topnienia: 151…154 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004501 Numer CAS: 441-38-3 Numer WE (dawny EINECS): 207-127-2 Klasyfikacja Merck : 14,1094 |