Tetrabutylammonium fluoride 1 M in THF
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10588.AE
A10588.AC
A10588.AP
A10588.AEEA
940
PLN
A10588.AE
A10588.AC
A10588.AP
Tetrabutylammonium fluoride 1 M in THF
Tetrabutylammonium fluoride
CAS No.: 429-41-4
Molecular Formula: C16H36FN
Formula Weight: 261.47
Flash Point: -17°(1°F)
Beilstein Reference: 3570522
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00011747
Formuła:
C₁₆H₃₆FN Gęstość: 0,903 Temp. Zapłonu: –17 °C (1 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011747 Numer CAS: 429-41-4 Numer WE (dawny EINECS): 207-057-2 Jednostka: 2924 ADR: 3,II |