Eter metylowy benzoiny ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1,2-Diphenyl-2-methoxyethan-1-one, 2-Methoxy-1,2-diphenylethanone
A10296.14
A10296.22
A10296.36
A10296.14EA
396
PLN
A10296.14
A10296.22
A10296.36
Eter metylowy benzoiny ≥97%
Eter metylowy benzoiny
Purity: 97%
CAS No.: 3524-62-7
Molecular Formula: C15H14O2
Formula Weight: 226.28
Flash Point:
Formuła:
C₁₅H₁₄O₂ MW: 226.27 g/mol Temp. Wrzenia: 188…189 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 46…50 °C Gęstość: 1.128 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008492 Numer CAS: 3524-62-7 Numer WE (dawny EINECS): 222-538-7 |