Benzoina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A10188.0B
A10188.0I
A10188.30
A10188.0BEA
620
PLN
A10188.0B
A10188.0I
A10188.30
Benzoina ≥99%
Benzoina
Purity: 99%
CAS No.: 119-53-9
Molecular Formula: C14H12O2
Formula Weight: 212.25
Flash Point: 181°(357°F)
Odour: Pleasant
Boiling Point: 334-344°
Beilstein Reference: 391839
Merck Reference: 14,1093
MDL No.: MFCD00004496
Formuła:
C₁₄H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 334…344 °C Temp. topnienia: 131…136 °C Gęstość: 1,310 Temp. Zapłonu: 181 °C (357 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004496 Numer CAS: 119-53-9 Numer WE (dawny EINECS): 204-331-3 Klasyfikacja Merck : 14,1093 |