Dekafluoro-4,6-bis(trifluorometylo)cycloheksan tech. 90%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane, Perfluoro(1,3-dimethylcyclohexane)
45477.18
45477.30
45477.18EA
655
PLN
45477.18
45477.30
Dekafluoro-4,6-bis(trifluorometylo)cycloheksan tech. 90%, Technical Grade
Dekafluoro-4,6-bis(trifluorometylo)cycloheksan
Purity: 90%
CAS No.: 335-27-3
Molecular Formula: C8F16
Formula Weight: 400.06
Physical Form: Liquid
Density: 1.828
Melting Point: -55°
Boiling Point: 101-102°
Beilstein Reference: 2064147
MDL No.: MFCD00001469
Formuła:
C₈F₁₆ Temp. Wrzenia: 101…102 °C Temp. topnienia: –55 °C Gęstość: 1,828 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001469 Numer CAS: 335-27-3 Numer WE (dawny EINECS): 206-386-9 |