Drukuj
N-Fenylo-p-toluidyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
44560.09 44560.18
44560.09EA 480 PLN
44560.09 44560.18
N-Fenylo-p-toluidyna ≥98%
N-Fenylo-p-toluidyna
Purity: 98% CAS No.: 620-84-8 Molecular Formula: C13H13N Formula Weight: 183.25 Flash Point: 155°(311°F) Physical Form: Crystalline Melting Point: 85-86° Boiling Point: 334° MDL No.: MFCD00092921
Formuła: C₁₃H₁₃N
Temp. Wrzenia: 334 °C
Temp. topnienia: 85…86 °C
Temp. Zapłonu: 155 °C (311 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00092921
Numer CAS: 620-84-8
Numer WE (dawny EINECS): 210-655-6