2,6-Dimetylobenzonitryl ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14461.03
A14461.06
A14461.14
A14461.03EA
211
PLN
A14461.03
A14461.06
A14461.14
2,6-Dimetylobenzonitryl ≥97%
2,6-Dimetylobenzonitryl
Purity: 97%
CAS No.: 6575-13-9
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Odour: Almond-like
Melting Point: 88-92°
Beilstein Reference: 1932523
MDL No.: MFCD00037166
Formuła:
C₉H₉N Temp. topnienia: 88…92 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00037166 Numer CAS: 6575-13-9 Numer WE (dawny EINECS): 229-503-5 |