Tetrabutylammonium sulphate 50% (w/w) roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
41723.AE
41723.K4
41723.AP
41723.AEEA
488
PLN
41723.AE
41723.K4
41723.AP
Tetrabutylammonium sulphate 50% (w/w) roztwór wodny
Tetrabutylammonium sulphate
CAS No.: 2472-88-0
Molecular Formula: [[CH3(CH2)3]4N]2SO4
Formula Weight: 580.06
Physical Form: Liquid
Odour: Unpleasant
MDL No.: MFCD00216632
Phase transfer catalyst, neutral pH
Formuła:
C₃₂H₇₂N₂O₄S Temp. Wrzenia: 84 °C Gęstość: 1,01 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00216632 Numer CAS: 2472-88-0 Numer WE (dawny EINECS): 219-593-4 |