Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 95% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
424520025 424525000 424520026 424520100 424525001
424520025.EA 523 PLN
424520025. 424525000. 424520026. 424520100. 424525001.
Kwas siarkowy(VI) 95% ACS
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼335 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 10 °C
Gęstość: 1.83 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 1830
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Free from suspended or insoluble matter
Color scale ≤10 APHA
Residue after ignition ≤0.0005 %
Titration with NaOH 95.0 to 98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.2 ppm
Nitrate (NO3) ≤0.5 ppm
Ammonium (NH4) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Mercury (Hg) ≤5 ppb
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
KMnO4-reducing substance ≤2 ppm (as SO2)