Kwas azotowy 68 - 70% in water ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
424000025
424000250
424005000
424000026
424005001
ACRO424000025EA
685
PLN
ACRO424000025
ACRO424000250
ACRO424005000
ACRO424000026
ACRO424005001
Kwas azotowy 68 - 70% in water ACS
Kwas azotowy
Formuła:
HNO₃ Temp. Wrzenia: 120,5 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –42 °C Gęstość: 1,4 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011349 Numer CAS: 7697-37-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2 Jednostka: 2031 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 13,06608 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless Liquid free from suspended matter or sediment (photochemical reactions) |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after ignition | ≤0.0005 % |
Titration with NaOH | 68.0 to 70.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤1 ppm |
Arsenic (As) | ≤0.01 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.2 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.2 ppm |