Drukuj
Chlorek 2-chloroetyloamoniowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
422861000 422860010 422860250
ACRO422861000EA 258 PLN
ACRO422861000 ACRO422860010 ACRO422860250
Chlorek 2-chloroetyloamoniowy 98%
Chlorek 2-chloroetyloamoniowy
Formuła: C₂H₇Cl₂N
Temp. topnienia: 140…150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012887
Numer CAS: 870-24-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-793-2
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder, crystals or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 150 °C
Loss on drying ≤1 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %