Drukuj
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Fluoro-7-nitro-[2,1,3]-benzoxadiazole, NBD-F
415450250 415450050
ACRO415450250EA 1770 PLN
ACRO415450250 ACRO415450050
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan 98%
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
Formuła: C₆H₂FN₃O₃
MW: 183.1 g/mol
Temp. topnienia: 52 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00010196
Numer CAS: 29270-56-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %