Drukuj
Kwas 3-aminobenzenosulfonowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
413711000 413712500 413710010
ACRO413711000EA 149 PLN
ACRO413711000 ACRO413712500 ACRO413710010
Kwas 3-aminobenzenosulfonowy 98%
Kwas 3-aminobenzenosulfonowy
Formuła: C₆H₇NO₃S
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00065345
Numer CAS: 121-47-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-473-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to grey-beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Additional info product may have a purple-pink cast
Titration with NaOH ≥97.5 %
Stabilizer About 0.05% 3,5-di-tert-Butylcatechol