Drukuj
Desyl bromide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-2-phenylacetophenone
403170250 403170050
ACRO403170250EA 1440 PLN
ACRO403170250 ACRO403170050
Desyl bromide 97%
Desyl bromide
Formuła: C₁₄H₁₁BrO
MW: 275.14 g/mol
Temp. topnienia: 53…58 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000136
Numer CAS: 1484-50-0
Numer WE (dawny EINECS): 216-057-1
Jednostka: 1759
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 58 °C
GC ≥96.0 %