Drukuj
Triethylaluminium 0.6 M in heptane, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
381171000 381178000
381171000.EA 515 PLN
381171000. 381178000.
Triethylaluminium 0.6 M in heptane, AcroSeal®
Triethylaluminium
Formuła: C₆H₁₅Al
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009015
Numer CAS: 97-93-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-619-3
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Strength 9.5 to 10.5 wt % (on Al basis)