Drukuj
N-Acetyl-L-proline 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Ac-Pro-OH
376640010 376640050
ACRO376640010EA 239 PLN
ACRO376640010 ACRO376640050
N-Acetyl-L-proline 99%
N-Acetyl-L-proline
Formuła: C₇H₁₁NO₃
MW: 157.169 g/mol
Temp. topnienia: 115…117 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00020837
Numer CAS: 68-95-1
Numer WE (dawny EINECS): 276-259-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -114° to -118° (20°C, 589 nm) (C=1, Water)
Titration with TBAH 98.5 to 101.5 %