Drukuj
Dichlorek cynku 1.0 M in diethyl ether, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorek cynku(II)
370051000 370058000
370051000.EA 497 PLN
370051000. 370058000.
Dichlorek cynku 1.0 M in diethyl ether, AcroSeal®
Dichlorek cynku
Formuła: ZnCl₂
MW: 136.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 732
Temp. topnienia: 283
Temp. Zapłonu: –21 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011295
Numer CAS: 7646-85-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-592-0
Jednostka: 2924
ADR: 3 I
Klasyfikacja Merck : 13,10185
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to light yellow to light blue-grey Solution (May form two phases which can recombine on cooling. May develop some turbidity or precipitate)
Titration Argentometric 0.9 to 1.1 M
Water ≤0.2 % (Coulometric)