Drukuj
2,4-Dichlorophenethylamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
350780050 350780250
ACRO350780050EA 102 PLN
ACRO350780050 ACRO350780250
2,4-Dichlorophenethylamine 98%
2,4-Dichlorophenethylamine
Formuła: C₈H₉Cl₂N
Gęstość: 1,26 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060611
Numer CAS: 52516-13-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5645 to 1.5665 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %