Drukuj
Tetramethylammonium hydrogen sulphate 99+% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
343830050 343830500
ACRO343830050EA 831 PLN
ACRO343830050 ACRO343830500
Tetramethylammonium hydrogen sulphate 99+% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Tetramethylammonium hydrogen sulphate
Formuła: C₄H₁₃NO₄S
Temp. topnienia: 295…297 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036149
Numer CAS: 80526-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 279-490-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV (0.005 M in water)
Titration with NaOH ≥99.0 % (On dry substance)