Drukuj
3-Methoxyphenethylamine 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
302610050 302610250
ACRO302610050EA 414 PLN
ACRO302610050 ACRO302610250
3-Methoxyphenethylamine 98+%
3-Methoxyphenethylamine
Formuła: C₉H₁₃NO
Temp. Wrzenia: 118…119 °C (6 mmHg)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008187
Numer CAS: 2039-67-0
Numer WE (dawny EINECS): 218-017-9
Jednostka: 2735
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5375 to 1.5395 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Titration with HClO4 ≥98.0 %