Drukuj
Boc-Pro-OH 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
275650250 275651000
ACRO275650250EA 350 PLN
ACRO275650250 ACRO275651000
Boc-Pro-OH 99+%
Boc-Pro-OH
Formuła: C₁₀H₁₇NO₄
Temp. topnienia: 133…136 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00037324
Numer CAS: 15761-39-4
Numer WE (dawny EINECS): 239-848-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 136 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
Specific optical rotation -59.5° to -61.5° (20 °C, 589 nm) (c=2, CH3COOH)
Titration with NaOH ≥99.0 %