Drukuj
Paraldehyd 99.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
275080010 275080025 275080100
ACRO275080010EA 301 PLN
ACRO275080010 ACRO275080025 ACRO275080100
Paraldehyd 99.5%
Paraldehyd
Formuła: C₆H₁₂O₃
Temp. topnienia: 12 °C
Gęstość: 0,99 g/cm³
Temp. Zapłonu: 24 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036208
Numer CAS: 123-63-7
Numer WE (dawny EINECS): 204-639-8
Jednostka: 1264
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4035 to 1.4055 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.4 %
Free acid (CH3COOH) ≤0.3 % (titr.)