Drukuj
Chlorowodorek etanoloaminy 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Aminoethanol hydrochloride, 2-Hydroxyethylammonium Chloride, Monoethanolamine Hydrochloride, 2-Aminoethan-1-ol hydrochloride
217042500 217040010
ACRO217042500EA 364 PLN
ACRO217042500 ACRO217040010
Chlorowodorek etanoloaminy 99+%
Chlorowodorek etanoloaminy
Formuła: C₂H₈ClNO
MW: 97.54 g/mol
Temp. topnienia: 84…86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012892
Numer CAS: 2002-24-6
Numer WE (dawny EINECS): 217-900-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystals and/or agglomerates
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %