Drukuj
Azotyn tert-butylu 90%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
216221000 216225000 216220025
ACRO216221000EA 279 PLN
ACRO216221000 ACRO216225000 ACRO216220025
Azotyn tert-butylu 90%, pure
Azotyn tert-butylu
Formuła: C₄H₉NO₂
MW: 103.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 61…63 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0.86 g/cm³
Temp. Zapłonu: –10 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002055
Numer CAS: 540-80-7
Numer WE (dawny EINECS): 208-757-0
Jednostka: 2351
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3670 to 1.3700 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %