Drukuj
4-Methylmorpholine N-oxide hydrate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
208340250 208341000
ACRO208340250EA 384 PLN
ACRO208340250 ACRO208341000
4-Methylmorpholine N-oxide hydrate 97%
4-Methylmorpholine N-oxide hydrate
Formuła: C₅H₁₁NO₂·1H₂O
Temp. topnienia: 70…75 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005947
Numer CAS: 70187-32-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-391-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤15 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥96.0 % (on dry substance)