Drukuj
Oksym aldehydu salicylowego 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxybenzaldehyde oxime
207400250 207401000 207405000
207400250.EA 264 PLN
207400250. 207401000. 207405000.
Oksym aldehydu salicylowego 98%
Oksym aldehydu salicylowego
Formuła: C₇H₇NO₂
Temp. topnienia: 56…59 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002120
Numer CAS: 94-67-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-353-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 59 °C
GC ≥97.5 %