Drukuj
Tetrabutylammonium fluoride 1 M in THF
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
201950050 201951000 201955000 201950025
ACRO201950050EA 178 PLN
ACRO201950050 ACRO201951000 ACRO201955000 ACRO201950025
Tetrabutylammonium fluoride 1 M in THF
Tetrabutylammonium fluoride
Formuła: C₁₆H₃₆FN
MW: 261.47 g/mol
Gęstość: 0.887 g/cm³
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011747
Numer CAS: 429-41-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-057-2
Jednostka: 2924
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to amber to light green to brown Solution
Water ≤8 %
Titration with HClO4 0.90 to 1.10 M