Drukuj
Chlorek benzyloamoniowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Benzylamine hydrochloride
200540050 200541000
ACRO200540050EA 112 PLN
ACRO200540050 ACRO200541000
Chlorek benzyloamoniowy 99%
Chlorek benzyloamoniowy
Formuła: C₇H₁₀ClN
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012852
Numer CAS: 3287-99-8
Numer WE (dawny EINECS): 221-943-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 259 to 264 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %