Drukuj
2-Bromo-6-metoksynaftalen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
190560050 190560250
ACRO190560050EA 182 PLN
ACRO190560050 ACRO190560250
2-Bromo-6-metoksynaftalen 98%
2-Bromo-6-metoksynaftalen
Formuła: C₁₁H₉BrO
Temp. topnienia: 105…111 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004062
Numer CAS: 5111-65-9
Numer WE (dawny EINECS): 225-837-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 111 °C
GC ≥97.5 %