Drukuj
4-Morfolinoanilina 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(4-Morpholinyl)aniline
188650050 188650250
ACRO188650050EA 253 PLN
ACRO188650050 ACRO188650250
4-Morfolinoanilina 98+%
4-Morfolinoanilina
Formuła: C₁₀H₁₄N₂O
Temp. topnienia: 130…131 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006169
Numer CAS: 2524-67-6
Numer WE (dawny EINECS): 219-760-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 132 °C
Titration with HClO4 ≥98.0 %