Drukuj
4-Bromophenethylamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
183090010 183090050
ACRO183090010EA 257 PLN
ACRO183090010 ACRO183090050
4-Bromophenethylamine 98%
4-Bromophenethylamine
Formuła: C₈H₁₀BrN
Temp. Wrzenia: 63…72 °C (,2 mmHg)
Gęstość: 1,29 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008189
Numer CAS: 73918-56-6
Numer WE (dawny EINECS): 277-636-2
Jednostka: 2735
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %