Drukuj
2-Methoxyphenethylamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
182170250 182171000 182170050
ACRO182170250EA 591 PLN
ACRO182170250 ACRO182171000 ACRO182170050
2-Methoxyphenethylamine 98%
2-Methoxyphenethylamine
Formuła: C₉H₁₃NO
MW: 151.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 236…237 °C
Gęstość: 1.03 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008186
Numer CAS: 2045-79-6
Numer WE (dawny EINECS): 218-066-6
Jednostka: 2735
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %