Drukuj
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
172390010 172390050 172390250
ACRO172390010EA 172 PLN
ACRO172390010 ACRO172390050 ACRO172390250
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan 98%
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
Formuła: C₆H₂ClN₃O₃
Temp. topnienia: 96…99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005808
Numer CAS: 10199-89-0
Numer WE (dawny EINECS): 233-496-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
GC ≥97.5 %