Drukuj
4-Methylphenethylamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
157880010 157880050
ACRO157880010EA 172 PLN
ACRO157880010 ACRO157880050
4-Methylphenethylamine 97%
4-Methylphenethylamine
Formuła: C₉H₁₃N
Temp. Wrzenia: 214 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,93 g/cm³
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008195
Numer CAS: 3261-62-9
Numer WE (dawny EINECS): 221-865-2
Jednostka: 2922
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %