Drukuj
Bromek 4-nitrofenetylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
151620050 151620250
ACRO151620050EA 280 PLN
ACRO151620050 ACRO151620250
Bromek 4-nitrofenetylu 98%
Bromek 4-nitrofenetylu
Formuła: C₈H₈BrNO₂
Temp. topnienia: 67…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007386
Numer CAS: 5339-26-4
Numer WE (dawny EINECS): 226-271-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥97.5 %