Drukuj
Benzo[b]tiofen 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
138620050 138620250 138621000
ACRO138620050EA 192 PLN
ACRO138620050 ACRO138620250 ACRO138621000
Benzo[b]tiofen 97%
Benzo[b]tiofen
Formuła: C₈H₆S
Temp. Wrzenia: 221…222 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 28…32 °C
Gęstość: 1,14 g/cm³
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005864
Numer CAS: 95-15-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-395-7
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to pink to orange Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 33 °C
GC ≥96.0 %